Learn More
Proteintech IgG2a de ratón ChromoTek Nano-CapreyLigand™, VHH específico de Fc, biotinilado
Nano-CaptureLigand para IgG2a de ratón:Anticuerpo de dominio único específico de Fc/VHH [CTK0108], biotinilado.
114.00€ - 426.00€
Especificaciones
Especificidad de diana | Fragmento Fc de IgG2a de ratón |
---|---|
Conjugado | Biotina |
Clonalidad | Monoclonal |
Contenido y almacenamiento | Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C |
Para utilizar con (aplicación) | BLI, SPR, ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17303493
|
Proteintech
SMSG2AB-1-100 |
100 μl |
426.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17393483
|
Proteintech
SMSG2AB-1-10 |
10 μl |
114.00€
10 microlitros |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La IgG2a de ratón Nano-CaptureLigand captura e inmoviliza los anticuerpos IgG2a de ratón y fragmentos de Fc en superficies recubiertas de avidina/estreptavidina utilizadas en ensayos BLI, SPR y ELISA
- Consta de un nanocuerpo biotinilado que se une específicamente a la subclase de IgG2a de ratón con alta afinidad y de forma dirigida
Especificaciones
Fragmento Fc de IgG2a de ratón | |
Monoclonal | |
BLI, SPR, ELISA |
Biotina | |
Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C |