Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-Cap-Ligand™ para IgE de ratón, VHH, biotinilado
Nano-Cap-Ligand para IgE de ratón: anticuerpo de un solo dominio/VHH [CTK0112], biotinilado.
114.00€ - 426.00€
Especificaciones
Especificidad de diana | IgE de ratón |
---|---|
Conjugado | Biotina |
Clonalidad | Monoclonal |
Contenido y almacenamiento | Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C |
Para utilizar con (aplicación) | BLI, SPR, ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17333483
|
Proteintech
SMSEB-1-10 |
10 μl |
114.00€
10 microlitros |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17343483
|
Proteintech
SMSEB-1-100 |
100 μl |
426.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- NanoCapre-Ligand para IgE de ratón para la inmovilización específica y dirigida por el sitio de anticuerpos IgE de ratón para superficies recubiertas de avidina/estreptavidina utilizadas en ensayos de biosensor y ELISA
- Consta de un nanocuerpo biotinilado que se une específicamente a la subclase de IgE de ratón con alta afinidad y de forma dirigida
Especificaciones
IgE de ratón | |
Monoclonal | |
BLI, SPR, ELISA |
Biotina | |
Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C |