Learn More
Proteintech IgG humana/IgG de conejo ChromoTek Nano-CaptureLigand™, VHH específico de Fc, biotinilada
Nano-CaptureLigand para IgG humana y IgG de conejo:Anticuerpo de dominio único específico de Fc/VHH [CTK0101], biotinilado.
114.00€ - 426.00€
Especificaciones
Especificidad de diana | IgE humana |
---|---|
Conjugado | Biotina |
Clonalidad | Monoclonal |
Contenido y almacenamiento | Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C |
Para utilizar con (aplicación) | BLI, SPR, ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17373463
|
Proteintech
SHURBGB-1-10 |
10 μl |
114.00€
10 microlitros |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17383463
|
Proteintech
SHURBGB-1-100 |
100 μl |
426.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La IgG humana Nano-CaptureLigand™ captura e inmoviliza el fragmento Fc de anticuerpos IgG humanos en superficies recubiertas de avidina/estreptavidina utilizadas en ensayos BLI, SPR y ELISA
- Consta de un nanoanticuerpo biotinilado que se une específicamente a anticuerpos IgG humanos con alta afinidad y de forma dirigida
Especificaciones
IgE humana | |
Monoclonal | |
BLI, SPR, ELISA |
Biotina | |
Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C |