Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-Cap-Ligand™ para IgE humana, VHH recombinante, biotinilado
Nano-Cap-Ligand para IgE humana: anticuerpo de un solo dominio/VHH [CTK0111], biotinilado.
114.00€ - 426.00€
Especificaciones
Especificidad de diana | Fragmento Fc de IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 humano, Fragmento Fc de IgG de conejo |
---|---|
Conjugado | Biotina |
Clonalidad | Monoclonal |
Contenido y almacenamiento | Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C |
Para utilizar con (aplicación) | BLI, SPR, ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17333463
|
Proteintech
SHUEB-1-10 |
10 μl |
114.00€
10 microlitros |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17343463
|
Proteintech
SHUEB-1-100 |
100 μl |
426.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- ChromoTek Nano-Cap-Ligand™ para IgE humana, VHH, biotinilado se utiliza para la inmovilización específica y dirigida por el sitio de la IgE humana en ensayos de biosensor y ELISA
- Captura anticuerpos IgE humanos no biotinilados contra estreptavidina/avidina
- Nano-Cap-Ligand para IgE humana, VHH, biotinilada comprende una VHH/nanocuerpo biotinilados monoclonales
Especificaciones
Fragmento Fc de IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 humano, Fragmento Fc de IgG de conejo | |
Monoclonal | |
BLI, SPR, ELISA |
Biotina | |
Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C |