Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos para cromo IV, para pruebas colorimétricas de agua
Permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Los juegos de reactivos para la determinación de cromo IV de Hanna Instruments™ y el análisis colorimétrico de agua, son soluciones de alta calidad y premedidas para su uso con medidores Hanna portátiles o de sobremesa compatibles.
Marca: Hanna Instruments™ HI9374901
Detalles adicionales : CAS : 7790-62-7 Peso : 0.80000kg
Descripción
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir una adaptación del Manual de tecnología ambiental y del agua de ASTM, D1687-92, método con difenilcarbohidracida para la determinación colorimétrica del cromo VI. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color que se produce.
- Juegos de reactivos disponibles para determinaciones de rango bajo y alto
- Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
- Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
- La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
Especificaciones
Difenilcarbohidracida D1687-92 | |
Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna (HI83099, HI83200, HI83205, HI83206, HI96749) | |
100 | |
De 0 a 300μ g/l de cromo VI | |
Kits de pruebas de aguas |
Determinación de cromo VI de rango bajo | |
100 paquetes individuales | |
Conjunto de 1 | |
Determinación colorimétrica |
Seguridad y manipulación
- X100 TEST CHROMIUM VI LR
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: potassium sulphate,sulphamic acid