missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Pinzas de metal cromado
Aptas para el uso general de laboratorio. Las pinzas de metal cromado JP Selecta™ tienen tres dientes y están recubiertas de PVC.
Marca: JP Selecta™ 7000406
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tríplex: Tres dientes
Especificaciones
Abrazadera para vaso de precipitados | |
Vasos de precipitados | |
80 a 180 mm |
Metal chapado cromado | |
370 mm |