Learn More
Molecular Probes™ ChromaTide™ Texas Red™-12-dUTP
ChromaTide™ Texas Red™-12-dUTP
Marca: Molecular Probes™ C7631
650.56 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Pueden usarse nucleótidos dUTP, OBEA-dCTP y UTP marcados con colorante Molecular Probes™ ChromaTide™ para sintetizar sondas de ADN etiquetadas sin necesidad de nucleótidos marcados con radioisótopos peligrosos y costosos. Estos nucleótidos pueden incorporarse mediante técnicas estándar de biología molecular; a continuación, las sondas etiquetadas pueden utilizarse en protocolos de hibridación in situ, micromatrices o blotting. Los nucleótidos marcados con colorante ChromaTide™ están disponibles en diferentes colores fluorescentes para facilitar el análisis multicolor.Especificaciones de los nucleótidos marcados con ChromaTide™:
Métodos para incorporar nucleótidos ChromaTide™ en sondas
Consulte Métodos para la incorporación enzimática de dUTP ChromaTide™ para obtener directrices específicas para cada uno de estos métodos.
Los colorantes fluorescentes Alexa Fluor™ y BODIPY™ generan excelentes sondas
Las sondas generadas con nucleótidos etiquetados pueden usarse para técnicas multicolores como la hibridación in situ y la hibridación en matrices. Nuestros conjugados de colorantes patentados BODIPY™ y Alexa Fluor™ son excepcionalmente brillantes, fotoestables y esencialmente insensibles al pH. El estrecho perfil de emisión de los colorantes BODIPY™ ayuda a asegurar una superposición espectral mínima. Los colorantes Alexa Fluor™ son muy solubles en agua, al igual que las sondas de ADN fabricadas a partir de ellos, lo que los convierte en las etiquetas preferidas para la hibridación fluorescente in situ.
Los enlazadores largos mejoran el rendimiento
Los nucleótidos dUTP y UTP ChromaTide™ se modifican en la posición C-5 de la uridina a través de un único enlazador alquinilamino, que proporciona un espaciador entre el nucleótido y el colorante para reducir las interacciones entre ellos. El número en el nombre del producto, por ejemplo, “12” en fluoresceína-12 dUTP, indica la longitud neta del separador, en átomos. Estos espaciadores dan como resultado conjugados más brillantes y una mayor accesibilidad a los reactivos de detección secundaria.
Para obtener una lista completa de nuestros reactivos ChromaTide™: Nucleótidos marcados con aha y Molecular Probes ChromaTide™: Tabla 8.5.
Para obtener información adicional sobre estos reactivos de etiquetado, lea la Sección 8.2: Etiquetado de oligonucleótidos y ácidos nucleicos del Manual de Molecular Probes™.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Hielo húmedo | |
Texas Red™ | |
ChromaTide™, Texas Red™ |
Etiquetado directo | |
1 mM | |
25 μl |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.