Learn More
Macherey-Nagel™ Adaptador de tubos Chromabond™
Para usar con colectores de vacío
Marca: Macherey-Nagel™ 730387
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Colector de vacío CHROMABOND™ para la preparación simultánea de hasta 12 muestras. El colector consta de una cabina de vidrio rectangular con indicador de vacío y una tapa de polipropileno, que puede contener las columnas o los cartuchos. Las válvulas reemplazables de la tapa permiten el control individual del vacío para cada columna de extracción en fase sólida, si es necesario. La cabina está equipada con un rack variable con particiones intercambiables, que aceptan una amplia variedad de recipientes como tubos de ensayo, matraces de medición, viales de centelleo, viales para muestreadores automáticos, viales de plástico y muchos más. El vacío en la cámara se puede ajustar con la válvula de control y leerse en el indicador.Especificaciones
Columnas de vidrio de 3 y 6 ml, aplicación de grandes volúmenes de muestras | |
Adaptadores de tubos | |
4/pack |