Learn More
CHROMABOND SPE vacuum manifold for 12 positions
Marca:  Macherey Nagel 730150N
CHROMABOND SPE vacuum manifold for 12 positions
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 16113997
  • 1005.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-07-2024