Learn More
Alfombras de sobremesa resistentes al calor Chroma Gesellschaft™
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto | Microplaca |
---|---|
Material | Polipropileno |
Grosor | 6 mm |
Cantidad | Paquete de 100 |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12777009
|
FGF Aston
BOR-600-030K |
225 x 225 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Hard, heat resistant squares, 6mm thick, consisting of reinforced calcium silicate matrix. Not suitable for direct heating applications. Should mats become wet, allow them to dry gradually at ambient temperature.Especificaciones
Microplaca | |
Polipropileno | |
6 mm | |
Paquete de 100 |