Learn More
Clorotalonil, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
Descripción
Includes
Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS: | Concentración |
---|---|---|
Clorotalonil | 1897-45-6 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chlorothalonil |
CAS | 1897-45-6, 67-56-1 |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
Fórmula molecular | C8Cl4N2 |
Clave InChI | CRQQGFGUEAVUIL-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C#N)Cl |
Nombre IUPAC | 2,4,5,6-tetraclorobenceno-1,3-dicarbonitrilo |
Peso molecular (g/mol) | 265.902 |
PubChem CID | 15910 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chlorothalonil
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: chlorothalonil, methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio