Learn More
(Clorometilo)trimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021814
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
2344-80-1
C4H11ClSi
122.667
MFCD00000878
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl trimethylsilane, silane, chloromethyl trimethyl, trimethylsilyl methyl chloride, chloromethyl trimethyl silane, ch3 3sich2cl, tmcms, pubchem13668, trimethylchloromethylsilane
75361
chorometil(trimetil)silano
C[Si](C)(C)CCl
2344-80-1
C4H11ClSi
122.667
MFCD00000878
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl trimethylsilane, silane, chloromethyl trimethyl, trimethylsilyl methyl chloride, chloromethyl trimethyl silane, ch3 3sich2cl, tmcms, pubchem13668, trimethylchloromethylsilane
75361
chorometil(trimetil)silano
C[Si](C)(C)CCl
(Chloromethyl)trimethylsilane is used for Wittig reaction and building blocks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (clorometil)trimetilsilano se utiliza para la reacción de Wittig y compuestos básicos.
Solubilidad
Soluble en agua (0,4 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Sensible a la humedad. Almacenar bajo argón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 97°C to 98°C
Nombre del producto químico o material (Chloromethyl)trimethylsilane
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 906705
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Información de solubilidad Soluble in water (0.4g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.67
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.418
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.886