Learn More
Cloroformo, reactivo ACS, +99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
45.45 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform |
Punto de fusión | -63.0°C |
Nombre de nota | Stabilized |
Información de descomposición | 290°C |
Densidad | 1.4800g/mL |
Punto de ebullición | 61.0°C |
Cantidad | 500 mL |
Espectro infrarrojo | Cumple con el informe de referencia |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chloroform, stabilized with ethanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: Chloroform, Ethyl alcohol