Learn More
Chloroform, J.T. Baker™
217.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Specifications
Nombre del producto químico o material | Chloroform |
Color | Incolora |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.38 |
Densidad | 1.483g/cm3 |
Cantidad | 1 L |
Forma física | Líquido |
Safety and Handling
Signal Word
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.