Learn More
Cloroformo, sin etanol, 99+%, estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046528
21.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
Chloroform is a commonly used laboratory solvent. It was previously used as an anesthetic. It is also used as a precursor to PTFE and refrigerants. Chloroform was used in the past as an extraction solvent for fats, oils and greases. It is useful for the rapid and simple release of periplasmic proteins. The mixture of guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform, plays an essential role in the RNA isolation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformo es un disolvente de laboratorio de uso común. Anteriormente se utilizaba como anestésico. También se utiliza como precursor de PTFE y refrigerantes. El cloroformo se utilizó en el pasado como disolvente de extracción de grasas, aceites y grasas. Es útil para la liberación rápida y sencilla de proteínas periplásmicas. La mezcla de guanidio-tiocianato y fenol-cloroformo juega un papel esencial en el proceso de aislamiento del ARN.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico, aceites, ligroína, alcohol, acetona, tetracloruro de carbono y carbondisulfuro. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Es un compuesto químico estable y sensible a la luz. Incompatible con metales, alcalinos. Mantenga el material alejado de calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión -63°C
Nombre de nota ethanol-free, stabilized With ≈50ppm amylene
Densidad 1.492
Punto de ebullición 60.5°C to 61.5°C
Cantidad 500 mL
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.446
Número UN UN1888
Beilstein 1731042
Índice Merck 14,2141
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,acetone,carbon tetrachloride and carbondisulfide.Slightly miscible with water.
Nombre IUPAC cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38
Porcentaje de pureza ≥99%