Learn More
Cloroformo-d, 99,8 % (isotópico), contiene 0,03% v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
5 x 100g
Descripción
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform-d |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | Isotopic |
Densidad | 1.50 g/mL |
Índice de refracción | 1,4445 |
Sensibilidad | Sensible a la luz y la humedad |
Cantidad | 5 x 100g |
Punto de fusión | de -64 °C |
Punto de ebullición | de 62 °C |