Learn More
Chloroform, CHROMASOLV™, for HPLC, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Descripción
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform |
Punto de fusión | -63°C (literature) |
Nombre de nota | CHROMASOLV™, for HPLC, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer, ≥99.8% |
Absorbancia | max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 290 nm, max. 0.02 at 270 nm, max. 0.15 at 260 nm, max. 0.15 at 255 nm, max. 1.00 at 245 nm |
% mín. CAS | ≥90.0000%, ≥0.1000% |
% máx. CAS | ≤100.0000%, <1.0000% |
Fórmula lineal | H2SO4 |
Número UN | UN1888 |
Beilstein | 1731042 |
Nombre IUPAC | trichloromethane |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chloroform
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.