Learn More
Cloroformo, +99,8 %, certificado AR de análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical™
Catalog Number 10122190
30.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
9.23 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
67-66-3
CHCl3
119.37
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
67-66-3
CHCl3
119.37
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
CHCl3, número CAS-67-66-3, 2,5 l, 61 grados C, incoloro, 119,38g/mol, -63 grados C, 826, frasco de vidrio recubierto de plástico, líquido, 213 mbar a 20 grados C, 0,56 mPaS a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión -63 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 61°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00000826
Presión de vapor 213 mbar at 20°C
Viscosidad 0.56 mPaS at 20°C
Nombre IUPAC cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform, stabilized with amylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.