Learn More
Chloroform, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
- Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform |
Nombre de nota | Contains≈0.5% ethanol as stabilizer, for IR spectroscopy |
Punto de fusión | -63°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.492g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 60°C to 62°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.446 |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN1888 |