Learn More
Riedel-de Haën Chloroform
Click to view available options
Cantidad:
7 L
18 L
Descripción
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals.
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform |
pH | No data available |
Punto de fusión | -63°C |
% mín. CAS | ≥90.00% |
Color | Colorless |
% máx. CAS | ≤100.00% |
Densidad | 1.48 g/cm3 (20°C) |
Punto de ebullición | 60°C to 62°C (1.013 hPa) |
Cantidad | 7 L |
Temperatura de inflamación | Not applicable |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chloroform
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.