Learn More
Clorobenceno, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077292
16.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Clorobenceno
C1=CC=C(C=C1)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Clorobenceno
C1=CC=C(C=C1)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene
Punto de fusión -45.0°C
Densidad 1.1075g/mL
Punto de ebullición 131.0°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 23°C
Índice de refracción 1.5230 to 1.5250
Gravedad específica 1.1075
Fórmula lineal C6H5Cl
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Agua 0.005% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 0.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.56
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.