Learn More
Solución de cloruro para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.
Marca: Fisher Chemical A 013 250
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Especificaciones
Chloride | |
Frasco | |
Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica | |
H2O |
1g/L | |
250 mL | |
Cl- | |
Liquid |