Learn More
Cloxifonac, Honeywell Fluka™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 mg
Descrizione
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Specifica
Forma física | Sólido |
CAS | 6386-63-6 |
Grado | Estándar analítico |
Envase | Frasco de vidrio |
Punto de ebullición | 391.4°C |
Cantidad | 25 mg |
Temperatura de inflamación | 190.5°C |
Para utilizar con (aplicación) | REGULADORES DE CRECIMIENTO VEGETAL |