Learn More
Cloramina-T, trihidrato, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734178
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
7080-50-4
C7H13ClNNaO5S
281.68
MFCD00149066
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
122197679
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
7080-50-4
C7H13ClNNaO5S
281.68
MFCD00149066
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
122197679
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Cloramina-T trihidrato, > -97 %, C7H14ClNNaO5S, número de CAS-7080-50-4, 5 kg, +97 %, Blanco, 192 °C, 281,69, Palabra de aviso de GHS:Peligro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloramine-T trihydrate
Tipo Chloramine T Trihydrate
Forma física Polvo cristalino
pH 8 to 10.3 (5% soln.)
Punto de fusión 170.0°C to 177.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula lineal CH3C6H4SO2N(Cl)Na·3H2O
Índice Merck 15, 2075
Envase Frasco de plástico
Nombre IUPAC sodium (chloroimino)(4-methylphenyl)-λ⁶-sulfanoylolate trihydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.69
Porcentaje de pureza ≥97%
Color Blanco
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 192°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloramine-T trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.