Learn More
Chicago Sky Blue 6B, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubilidad
Soluble en agua (1 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado.
Soluble en agua (1 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pontamine Sky Blue 6BX |
Información de solubilidad | Soluble in water (1mg/ml). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 992.79 |
Cantidad | 25 g |