Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Graduated Wide Mouth Wash Bottle
Click to view available options
Capacidad:
1000 ml
100 ml
250 ml
Descripción
- Boca ancha para facilitar el llenado
- Químicamente inerte y a prueba de fugas
- Boquilla flexible con giro de 360°; orificio pequeño que permite una dispensación precisa del contenido
- Transparentes, esterilizables en autoclave y resistentes a rotura
- Marcas de graduación moldeadas
Especificaciones
Capacidad | 1000 ml |
Altura (imperial) | 12.5 in. |
Altura (métrico) | 317,5 mm |
Tipo de producto | Wash Bottle |
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Capacidad (imperial) | 33.8 oz. |
Color | Transparent |
Material | PFA |
ID de cuello (métrico) | 36,9 mm |
Graduated | Sí |