Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Narrow Neck Graduated Bottle
Click to view available options
Capacidad:
100 ml
250 ml
5000 ml
Descripción
- El contenido de iones metálicos más bajo de todos los fluoropolímeros - Ultra-pure
- Irrompibles
- Químicamente inertes
- Antiadherente, fácil de limpiar
- Uso para almacenamiento en procesamiento farmacéutico y de semiconductores (etapas intermedias)
Especificaciones
Capacidad | 250 ml |
Tipo de producto | Bottle |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Capacidad (imperial) | 8.5 oz. |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 16,7 mm |
Altura con tapón (métrico) | 293 mm |
Material | PFA |
Graduated | Sí |
Boca | Estrecha |