Learn More
Fisherbrand™ Kit para derrames químicos con capacidad de absorción de 37 l
Un kit de derrames portátil que se entrega en una bolsa transparente duradera con correa para el hombro. Diseñado para pequeños derrames de productos químicos y líquidos peligrosos. Requiere un espacio de almacenamiento mínimo, aunque contiene todos los absorbentes necesarios para gestionar un pequeño derrame.
Marca: Fisherbrand™
148.09 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.62800kg
Descripción
- Kit de derrames portátil
- Diseñado para derrames pequeños
- Bolsa transparente resistente con correa para el hombro: resulta fácil comprobar los suministros de respuesta a derrames
- El acceso rápido y fácil garantiza una respuesta rápida gracias a la cremallera que abre toda la parte delantera de la bolsa.
Derrames, absorbentes, vertidos, sorbentes
Especificaciones
Viscosidad media saturada | |
37 l | |
Kit de derrames de respuesta de emergencia (hidrófilo + oleófilo + productos químicos peligrosos) | |
1 Kit | |
400 mm |
Amarillo | |
Kit de derrames de productos químicos portátil | |
25 almohadillas (500 x 400 mm), 4 SOC (1220 mm), 1 bolsa de desechado amarilla y 1 un par de guantes | |
500 mm | |
200 mm |