missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHEMetrics Recargas de kit de prueba Chemets™
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
37.30€ - 106.00€
Especificaciones
Analitos | Oxígeno disuelto (DO) |
---|---|
Nº de pruebas | 30 |
Tiempo de prueba | 2 min |
Tipo | Recarga de oxígeno disuelto CHEMets |
Código de producto | Marca | temp | Método de prueba | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | temp | Método de prueba | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11731044
|
CHEMetrics
R7501 |
0 a 1 ppm | Rhodazine D | Comparadores C-7501 |
37.30€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11741044
|
CHEMetrics
R7512 |
De 1 a 12 ppm | Carmín de índigo | Comparadores C-7512 |
37.30€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11751044
|
CHEMetrics
R7540 |
De 0 a 40 ppb y de 0 a 100 ppb | Rhodazine D | Comparadores C-7540 |
106.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Recargas de kit de prueba para cloro (DPD), cobre, oxígeno disuelto, peróxido de hidrógeno, fenoles, fosfato, sílice, sulfuro y mucho más. Diseñadas para ofrecer la máxima sencillez y exactitud, las ampollas Chemets con 7 mm de diámetro incluyen puntas graduadas cónicas con reactivo sellado al vacío en el interior.
- Para realizar una prueba, solo tiene que sumergir la ampolla Chemets en la muestra, quitar la punta y el volumen de muestra correcto se aspira rápidamente en el interior de la ampolla
- En dos minutos o menos, la reacción entre la muestra y el reactivo produce un color, que se debe comparar a continuación con el patrón de color adecuado para la cuantificación de los resultados
Los comparadores tienen dos años de vida útil.
—Información de órdenes
Los paquetes de recarga contienen 30 ampollas.
Especificaciones
Oxígeno disuelto (DO) | |
30 | |
2 min | |
Recarga de oxígeno disuelto CHEMets |