Learn More
Thermo Scientific™ Registrador gráfico sin tinta para ultracongeladores, instalado in situ, con un marcador rojo y 50 papeles para gráficas, para las series Forma 900 y 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF y TSE/TSD
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C.
Brand: Thermo Scientific™ FCRP600TSXLE
Additional Details : Peso : 15.00000kg
Description
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6″ pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Registrador gráfico sin tinta instalado in situServices
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Specifications
Registrador gráfico con tinta, instalado in situ | |
Registrador de gráficos | |
Ultracongeladores TSX600 | |
Encargado de archivos |