Learn More
Thermo Scientific™ Registrador gráfico sin tinta para ultracongeladores, instalado in situ, con un marcador rojo y 50 papeles para gráficas, para las series Forma 900 y 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF y TSE/TSD
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C.
Marca: Thermo Scientific™ FCRP400TSXLE
Detalles adicionales : Peso : 13.00000kg
Descripción
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6″ pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Registrador gráfico sin tinta instalado in situServicio Técnico
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Registrador gráfico con tinta, instalado in situ | |
Registrador de gráficos | |
Ultracongeladores TSX400 | |
Encargado de archivos |