Learn More
Thermo Scientific™ Registrador gráfico sin tinta para ultracongeladores, instalado in situ, con un marcador rojo y 50 papeles para gráficas, para las series Forma 900 y 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF y TSE/TSD
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C.
Marca:  Thermo Scientific™ FCR700TSXLE
Detalles adicionales : Peso : 16.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15738537
  • 1990.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6″ pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Registrador gráfico con tinta instalado in situ
Servicio Técnico
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
Registrador gráfico sin tinta, instalado in situ
Registrador de gráficos
Ultracongeladores TSX700
Encargado de archivos