Learn More
Thermo Scientific™ Registrador gráfico sin tinta para ultracongeladores, instalado in situ, con un marcador rojo y 50 papeles para gráficas, para las series Forma 900 y 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF y TSE/TSD
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C.
Marca: Thermo Scientific™ FCRP567TSX
Detalles adicionales : Peso : 4.50000kg
Descripción
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6″ pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Características:- Registrador de siete días
- Instalado en fábrica o in situ
Información para pedidos:
- La instalación in situ la debe realizar personal cualificado
Especificaciones
Registrador gráfico con tinta, instalado in situ | |
De -100 °C a +38 °C | |
7 días |
Registrador gráfico | |
Serie TSX | |
Encargado archivos |