Learn More
Thermo Scientific™ Registrador gráfico sin tinta para ultracongeladores, instalado in situ, con un marcador rojo y 50 papeles para gráficas, para las series Forma 900 y 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF y TSE/TSD
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C.
Marca:  Thermo Scientific™ 398224
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11346351
  • 1595.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6″ pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Características:
  • Registrador de siete días
  • Funciona a hasta -150 °C
  • Instalado en fábrica o in situ
Información para pedidos:
  • La instalación in situ la debe realizar personal cualificado
Especificaciones
Especificaciones
Registrador gráfico con tinta, instalado en fábrica
-150 °C
7 días
Registrador de gráficos
Revco CxF 390, 350
Encargado de archivos