Learn More
Eppendorf™ Carrusel de carga (2)
Transporta y alberga hasta seis modelos Eppendorf Xplorer™ o Xplorer plus™.
Marca: Eppendorf™ 3116000023
515.55 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.79000kg
Descripción
- Cuando se utiliza con las carcasas de cargador opcionales, el carrusel puede albergar y cargar Multipette E3/E3x y Multipette stream/Xstream
- También resulta ideal para las pipetas manuales Eppendorf cuando se utiliza con los soportes para pipetas opcionales
- Las carcasas de carga y los soportes para pipetas son intercambiables y no se necesitan herramientas
- Asa para facilitar el transporte de una mesa de trabajo a otra
- Conector de alimentación magnético para una conexión rápida y sencilla
- Componentes electrónicos de carga inteligente con adaptador de alimentación de tamaño pequeño
- Las patas de caucho antideslizantes protegen a los carruseles de líquidos derramados en la mesa trabajo
- Función de recogida de cable para el cable de alimentación que no se utilice
- Incluye cuatro tomas de conexión intercambiables para diferentes países, de 100 a 240 V, 50/60 Hz
Especificaciones
Soporte de carga para pipeteadores | |
6 pipeteadores Eppendorf Xplorer™ o Xplorer™ plus | |
6 |
Transporta y alberga hasta seis modelos Eppendorf Xplorer™ o Xplorer plus™ | |
Carrusel de carga (2) | |
100-240 V, 50/60 Hz |