Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos en cadena
Personalícela en una gran variedad de posiciones para adaptarla a sus necesidades. La gradilla para tubos en cadena Fisherbrand™ puede maximizar el espacio de trabajo con hasta 16 pocillos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Description
- Se puede modificar para su uso en múltiples aplicaciones, incluyendo en baños de agua o hielo, en bandejas de flebotomía, en un Duraporter™ en una funda de transporte de muestras o en cualquier lugar donde se necesite un gradilla para tubos
- Maximice el valioso espacio de la mesa de trabajo con la flexibilidad de albergar tubos de múltiples tamaños (tubos de 5/15 ml y 15-17 mm) en un gradilla configurable
- El diseño abierto permite la exposición a los baños de agua y hielo, y ayuda a reducir los errores de identificación
- Cree diferentes formas y tamaños de gradilla con hasta 16 pocillos, dependiendo de sus necesidades
- Una varios paquetes de gradillas en cadena para acomodar sus necesidades de configuración mayores de gradillas para tubos
- Colores variados para una fácil identificación de tubos o pruebas
- No esterilizables en autoclave
Specifications
Gradilla para tubos en cadena | |
No esterilizable en autoclave | |
Tubos de 15 ml | |
16 | |
94 x 27 mm | |
27 mm | |
0,16 kg |
Variable | |
Surtido (azul, verde, amarillo, natural) | |
Polipropileno | |
16/paq. | |
94 mm | |
17 mm |