missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trifluoroacetato de cesio (CsTFA), ilustraTM, Cytiva
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Descripción
- Inhibidor eficaz de las ribonucleasas
- Puede separar el ARN y el ADN
- Soluble en etanol para poder recuperar los ácidos nucleicos a partir del gradiente por la precipitación del etanol
Para la separación y purificación de ácidos nucleicos, especialmente ARN, por centrifugación isopícnica
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cesium Trifluoroacetate Solution |
Densidad | 2.0 ± 0.05 g/mL |
Sinónimo | CsTFA, aqueous solution |
Cantidad | 100 mL |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'