Learn More
Punto de congelación material de referencia certificado, UKAS ISO 17034, combustible de aviación a reacción, con certificación UKAS ISO 17034, 250 ml (valor nominal: -55,5 °C), Paragon Scientific™
Material de referencia certificado para punto de congelación para la verificación de instrumentos de laboratorio utilizados en pruebas de petróleo y productos derivados para punto de congelación según ASTM D2386.
Marca: Paragon Scientific CRMU-FRKR
Detalles adicionales : CAS : 91770-15-9 Peso : 0.70000kg Transport : UN number : 1863 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
- Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
- Certificado por ISO 17034 con arreglo a nuestra acreditación UKAS.
- Se suministra con MSDS.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
- 12 meses de vida útil.
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
UN 1223 |
Seguridad y manipulación
- Freezing Point Standard, ASTM D 2386 (-54.1 °C)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: kerosine
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.