Learn More
Material de referencia certificado como estándar de éster metílico de ácidos grasos (FAME), Paragon Scientific™
Éster metílico de ácidos grasos (FAME) material de referencia certificado para la calibración y verificación de instrumentos de laboratorio utilizados para la determinación del contenido de éster metílico de ácidos grasos (FAME) en destilados medios - método de espectrometría de infrarrojos, EN 14078.
Marca: Paragon Scientific CRM-FAGO
Detalles adicionales : CAS : 68334-30-5 Peso : 0.23000kg Transport : UN number : 1202 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
- Material de referencia certificado para contenido de éster metílico de ácidos grasos (FAME).
- Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
- Certificado mediante el método Round Robin
- Se suministra con MSDS.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
- 12 meses de vida útil.
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
UN 1202 |
Seguridad y manipulación
- 250ML CRM-FAGO Fatty Acid Methyl Ester Standard, D
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: diesel
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.