Learn More
Hirschmann™ Dispensadores clásicos Ceramus
Garantice una precisión y dispensación de volumen uniformes con resultados reproducibles independientes del usuario. Los dispensadores clásicos Hirschmann Instruments™ Ceramus™ son la mejor unidad para la dispensación manual, al incluir materiales de máxima calidad, manejo sencillo y comodidad del usuario bien diseñada para facilitar aún más las tareas rutinarias del laboratorio.
362.00€ - 590.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador |
---|---|
Material | Pistón de cerámica de óxido de aluminio, Cilindro de vidrio Duran |
Para utilizar con (equipo) | Frasco |
Precisión | 0,6% |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10729521
|
Hirschmann™
9310000 |
De 0,2 a 1 ml |
401.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10797021
|
Hirschmann™
9330000 |
De 1 a 5 ml |
364.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10549871
|
Hirschmann™
9320000 |
De 0,4 a 2 ml |
364.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10222611
|
Hirschmann™
9360000 |
De 10 a 60 ml |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10110241
|
Hirschmann™
9340000 |
De 2 a 10 ml |
362.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10038720
|
Hirschmann™
9350000 |
De 5 a 30 ml |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For fixed and variable volumes, from 0.2mL to 60mL
- Complete unit can be steam sterilized at 121°C without dismantling
- Threaded suction hose fitting
- Piston made of high-purity aluminum oxide ceramic
- Digital volume configuration engagement, calibrated for a lifetime
- Optimum chemical and thermal resistance of parts conveying medium
- Individual quality certificate with conformity certificate
Especificaciones
Dispensador | |
Pistón de cerámica de óxido de aluminio, Cilindro de vidrio Duran | |
Frasco | |
0,6% |