Learn More
BUCHI Crisol de cerámica
Para uso con digestores en húmedo B-440 para ayudar en la preincineración ecológica de diferentes tipos de muestras.
Marca: BUCHI 026938
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- 90 ml de capacidad
- Color blanco
- Forma redonda
Especificaciones
Blanco | |
Preincineración de muestras | |
Crisol |
Cerámica | |
90mL | |
Redondo |