Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5804/5804 R
La Eppendorf Centrifuge 5804/5804 R es una centrífuga de alta velocidad y capacidad media, ideal para aplicaciones moleculares en tubos de hasta 250 mL. También ofrece una versatilidad suprema con la capacidad de tomar rotores de amortiguación y de ángulo fijo, así como placas de pozo profundo.
4500.00€ - 10575.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
---|---|
RCF máx. | 20.913 x g |
Pantalla | LCD grande y luminosa |
Características de seguridad | Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador de ciclo de vida del rotor, reconocimiento automático de desequilibrio |
Temporizador | De 1 a 99 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10022724
|
Eppendorf™
5804000323 |
Centrifuge 5804 (EU-IVD), teclado | con Rotor A-4-44 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL | 230V/50–60Hz (EU) |
6320.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12806213
|
Eppendorf™
5804000528 |
Centrífuga 5804 (UE-IVD), teclado | con rotor S-4-72, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
7590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10344701
|
Eppendorf™
5804000013 |
Centrífuga 5804 (UE-IVD), teclado | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
4725.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15885093
|
Eppendorf™
5804000320 |
Centrífuga 5804, teclado | con rotor A-4-44, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
6015.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15805103
|
Eppendorf™
5804000520 |
Centrífuga 5804, teclado | con rotor S-4-72, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
7230.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15865093
|
Eppendorf™
5804000010 |
Centrífuga 5804, teclado | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
4500.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10246074
|
Eppendorf™
5805000327 |
Centrífuga 5804 (EU-IVD), teclado | con rotor A-4-44, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
9625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12816213
|
Eppendorf™
5805000629 |
Centrífuga 5804 (EU-IVD), teclado | con rotor S-4-72, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
10575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10334751
|
Eppendorf™
5805000017 |
Centrífuga 5804 (EU-IVD), teclado | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
8395.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15845103
|
Eppendorf™
5805000320 |
Centrífuga 5804 R, teclado | con rotor A-4-44, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
9165.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15865103
|
Eppendorf™
5805000620 |
Centrífuga 5804 R, teclado | con rotor S-4-72, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
10070.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15825103
|
Eppendorf™
5805000010 |
Centrífuga 5804 R, teclado | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
8000.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Los rotores basculantes y adaptadores alojan tubos y botellas de 0,2 mL a 250 mLRotor de placas para la centrifugación de todo tipo de placas: placas MTP, PCR, de cultivo celular o Deepwell PlatesRotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en tubos de 0,2 mL a 85 mLAlta velocidad de centrifugación de hasta 20,913 × g (14.000 rpm)Tapa de centrífuga con cierre de tapa suaveAltura de acceso baja de 29 cm para una carga y descarga sencilla de las muestrasFuncionamiento silencioso para mejorar su entorno de trabajoEl diseño compacto ahorra espacio valioso en la mesaDetección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacionalEspecificaciones
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo | |
LCD grande y luminosa | |
De 1 a 99 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta | |
230 V |
20.913 x g | |
Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador de ciclo de vida del rotor, reconocimiento automático de desequilibrio | |
Centrífugas de sobremesa |