Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
Las centrífugas de baja velocidad de uso general Eppendorf 5702 se han diseñado específ. para satisfacer las necesidades de los laboratorios de inv. clínica y cultivo celular de medio rendimiento. Son muy compactas y se adaptan fácilmente a la mesa de laboratorio, además son sumamente silenciosas.
2135.00€ - 6620.00€
Especificaciones
RCF máx. | 3000 x g |
---|---|
Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
Pantalla | LCD |
Temporizador | De 0 s a 99 min, con función de ciclo continuo |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10746805
|
Eppendorf™
5702000329 |
Centrifuge 5702 (EU-IVD), botones giratorios | con Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 2 juegos de 2 adaptadores | 230V/50–60Hz (EU) |
3690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17322831
|
Eppendorf™
5702000510 |
Centrífuga 5702 (EU-IVD), mandos giratorios | Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 4 a 10 ml y adaptadores para tubos de fondo redondo de 2,6 a 7 ml, 2 juegos de 2 adaptadores | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
3790.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10469451
|
Eppendorf™
5702000019 |
Centrífuga 5702 (EU-IVD), mandos giratorios | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
2245.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15865083
|
Eppendorf™
5702000320 |
Centrífuga 5702, mandos giratorios | Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/16 ml, 2 juegos de 2 adaptadores | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
3510.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17332831
|
Eppendorf™
5702000515 |
Centrifuge 5702, botones giratorios | con Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos de base redonda de 4 – 10 mL y adaptadores para tubos de base redonda de 2,6 – 7 mL, 2 sets de 2 adaptadores | 230V/50–60Hz (EU) |
3695.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15845083
|
Eppendorf™
5702000010 |
Centrífuga 5702, mandos giratorios | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
2135.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10194444
|
Eppendorf™
5703000322 |
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), botones giratorios | con Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos de muestras de sangre de 13/16 mm, 2 juegos de 2 adaptadores | 230V/50–60Hz (EU) |
6620.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12689355
|
Eppendorf™
5703000420 |
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), botones giratorios | con Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL, 2 juegos de 2 adaptadores | 230V/50–60Hz (EU) |
6455.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10772963
|
Eppendorf™
5703000012 |
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), botones giratorios | Sin rotor | 230V, 50–60Hz (EU) |
5320.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15805093
|
Eppendorf™
5703000320 |
Centrífuga 5702 R, mandos giratorios | Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos de extracción de sangre de 13/16 mm, 2 juegos de 2 adaptadores | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
6300.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15825093
|
Eppendorf™
5703000425 |
Centrífuga 5702 R, mandos giratorios | Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/16 ml, 2 juegos de 2 adaptadores | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
6145.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15885083
|
Eppendorf™
5703000010 |
Centrífuga 5702 R, mandos giratorios | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
5065.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10485762
|
Eppendorf™
5704000016 |
Centrífuga 5702 RH (EU-IVD), mandos giratorios | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
6010.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15845093
|
Eppendorf™
5704000010 |
Centrífuga 5702 RH, mandos giratorios | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
5725.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Máx. velocidad: 3,000 × g (4.400 rpm)Muy compactas para poder adaptarse a todas las mesas de laboratorioFuncionamiento extremadamente silencioso para mejorar el entorno de trabajoLa baja altura de acceso facilita la carga y descarga de las muestrasFunción de frenado SOFT para una aceleración y frenado suaves. Optimizadas para la separación celular mediante centrifugación por gradienteLa función 'At set RPM' inicia el temporizador en cuanto se haya alcanzado la velocidad rotatoria seleccionada para ciclos de centrifugación reproduciblesBloqueo del teclado para prevenir ajustes no intencionadosLa cámara del rotor es de acero inoxidable y resulta fácil de limpiarDetección electrónica de desequilibrios para máxima seguridadEspecificaciones
3000 x g | |
LCD | |
50/60 Hz |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo | |
De 0 s a 99 min, con función de ciclo continuo |
The Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.