Learn More
Cole-Parmer™ Separador centrífugo multiuso/canales extractores
38.95€ - 48.65€
Especificaciones
Tipo de producto | Separador centrífugo multiuso/canal extractor |
---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15140495
|
Cole-Parmer™
17315-11 |
21,5 mm |
48.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15120495
|
Cole-Parmer™
17315-10 |
20,9 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15130495
|
Cole-Parmer™
17315-12 |
22,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15110495
|
Cole-Parmer™
17315-14 |
23,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Separador centrífugo multiuso/canal extractor |