Learn More
Kartell™ Tazas Hitachi de poliestireno transparente
Fabricados con poliestireno transparente para una visibilidad óptima. Los recipientes para muestras Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ se utilizan para análisis de muestras.
22.25€ - 54.35€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de producto | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de producto | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11393804
|
Kartell™
02511004 |
0,5 mL | Cubeta | 24,5 mm |
22.25€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11323814
|
Kartell™
0260000 |
2,0 mL | Hitachi™ Mod: 705 - 706 - 712 - 7250-M/40 - S40 | 38 mm |
54.35€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Una gama de copas para analizador automático de poliestireno transparente de cristal con bases cónicas
- Construcción independiente
- Con aprobación de CE-IVD
Especificaciones
Poliestireno | |
Sí |