Learn More
Thermo Scientific Chemicals Celulosa, microcristalina
Descripción
La celulosa microcristalina se utiliza como emulsionante, activo a granel en la producción de alimentos, extensor y agente antiaglomerante. También se utiliza en comprimidos o suplementos vitamínicos. Actúa como alternativa a la carboximetilcelulosa. Se utiliza en la cromatografía de particiones. Además, se utiliza como espesante y estabilizador. Se utiliza también como excipiente en la industria farmacéutica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cellulose |
Nombre de nota | microcrystalline |
Forma física | Microcristalina |
Índice Merck | 14,1965 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water,ethanol,ether and dilute mineral acids. |
Cantidad | 500 g |
RUO - Para uso exclusivo en investigación