Learn More
Fisherbrand™ Membranas de celulosa
Adecuados para la clarificación y filtración estéril de líquidos biológicos. Los filtros de membrana de celulosa Fisherbrand™ están compuestos de acetato de celulosa pura modificada para ofrecer a los investigadores los filtros con el nivel de unión más bajo.
45.40€ - 82.55€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de filtro | Microfiltrado |
Material | Acetato de celulosa |
Esterilidad | No estériles |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración estéril de soluciones acuosas (medios de nutrientes, tampones y sueros), filtración estéril de proteínas y enzimas, estudios de unión de receptores |
Código de producto | Marca | Punto de burbuja | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Punto de burbuja | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11715315
|
Fisherbrand™
|
3.1 bar | 25 mm |
45.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11725315
|
Fisherbrand™
|
3.1 bar | 47 mm |
78.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11705315
|
Fisherbrand™
|
4 bar | 47 mm |
82.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11795305
|
Fisherbrand™
|
4 bar | 25 mm |
45.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Filtración estéril de soluciones acuosas (medios nutrientes, sueros, tampones)
- Filtración esterilizante de proteínas y enzimas
- Ofrecen un alto rendimiento de las muestras
- Reduce los cambios de filtro al filtrar soluciones proteináceas
- Con estudios de unión de receptores
- Características de baja adherencia
- Fabricadas con PTFE hidrófilo
- La estructura de tamaño de poro uniforme permite caudales uniformes
- Resistencia actual y estabilidad de dimensiones (130psi) y 135° C
Especificaciones
Blanco | |
Acetato de celulosa | |
Filtración estéril de soluciones acuosas (medios de nutrientes, tampones y sueros), filtración estéril de proteínas y enzimas, estudios de unión de receptores | |
Paquete de 100 | |
Sí |
Microfiltrado | |
No estériles | |
Hidrófilo | |
Disco simple |