Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo CELLSTAR™
Fabricados con polipropileno para una excelente resistencia térmica, mecánica y química. Los tubos de ensayo Greiner Bio-One™ CellStar™ se recomiendan para el almacenamiento de muestras biológicas y químicas.
419.00€ - 713.00€
Especificaciones
Color del tapón | Azul |
---|---|
Color | Natural |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con | Para el almacenamiento de muestras químicas y biológicas |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | RCF máx. | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | RCF máx. | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10384601
|
Greiner Bio-One
188271 |
17 mm | 15 ml | 4000 x g | 1000/paq. |
713.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10111011
|
Greiner Bio-One
188261 |
17 mm | 15 ml | 4000 x g | 500/paq. |
419.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10480623
|
Greiner Bio-One
210261 |
30 mm | 50 mL | 2800 x g | 25/paq. |
514.00€
paquete de 450 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Libres de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables
- Apirógenos, no citotóxicos
- Tapón de rosca azul, graduaciones en azul y área de escritura blanca
- Estériles
Especificaciones
Azul | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Sí |
Natural | |
Para el almacenamiento de muestras químicas y biológicas | |
Cónicos |