Learn More
Greiner Bio-One Matraces de cultivo celular Cellstar™
Fabricados con poliestireno de alta calidad con tratamiento físico de superficie para mejorar la fijación y la proliferación celular. Los matraces de cultivo celular Greiner Bio-One™ Cellstar™ se han diseñado para alcanzar de forma eficaz el lecho de la célula con un raspador de células y proporcionan un acceso óptimo con una pipeta.
242.00€ - 491.00€
Especificaciones
Color del tapón | Rojo |
---|---|
Material del cierre | HDPE |
Material | Poliestireno |
Estilo de cuello | En ángulo |
Revestimiento de superficie | Tratamiento físico de la superficie |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Área de cultivo | Tipo de tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Área de cultivo | Tipo de tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10607551
|
Greiner Bio-One
658175 |
250 mL | 75 cm2 | Tapón de rosca con filtro | Graduaciones impresas; campo de etiquetado en el lateral |
448.00€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10430233
|
Greiner Bio-One
658170 |
250 mL | 75 cm2 | Tapón de rosca estándar con posición de ventilación | Graduaciones impresas; campo de rotulación en el lateral |
491.00€
paquete de 120 |
N/A | ||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10740841
|
Greiner Bio-One
661160 |
650 mL | 175 cm2 | Tapón de rosca estándar con posición de ventilación | Graduaciones impresas; campo de escritura |
242.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|
10485772
|
Greiner Bio-One
661175 |
650 mL | 175 cm2 | Tapón de rosca con filtro | Graduaciones impresas; campo de escritura |
280.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10150431
|
Greiner Bio-One
690160 |
50 mL | 25 cm2 | Tapón de rosca estándar con posición de ventilación | Graduaciones impresas y grabadas |
405.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10044220
|
Greiner Bio-One
690170 |
50 mL | 25 cm2 | Tapón de rosca estándar con posición de ventilación | Graduaciones impresas y grabadas; rejilla de medición |
376.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10628311
|
Greiner Bio-One
690175 |
50 mL | 25 cm2 | Tapón de rosca con filtro | Graduaciones impresas y grabadas |
425.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10181101
|
Greiner Bio-One
660175 |
550 mL | 175 cm2 | Tapón de rosca con filtro | Graduaciones; área de escritura |
387.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Adhesión celular mejorada gracias al tratamiento de la superficie física
- El cuello de perfil alto reduce el riesgo de humedad en el interior del tapón con el medio; proporciona protección adicional frente a la contaminación
- Cuello inclinado
- Tratamiento de superficie para TC
- Graduación en el lateral
- Apilables
- Cuadrícula de medición
- Tapón de rosca rojo estándar
- Estériles y envase fácil de usar
- Libres de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables, apirógenos
- No citotóxicos
Especificaciones
Rojo | |
Poliestireno | |
Tratamiento físico de la superficie | |
Estéril |
HDPE | |
En ángulo | |
Sí |