Learn More
Thermo Scientific™ Línea celular CellSensor™ SIE-bla THP-1
La línea de células CellSensor™ SIE-bla THP-1 contiene un gen reportero de beta-lactamasa bajo control del elemento inducible del SIS (SIE), integrado de manera estable en las células del THP-1.
Marca:  Thermo Scientific™ K1652B
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10723304
  • 10980.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La línea de células CellSensor™ SIE-bla THP-1 contiene un gen reportero de beta-lactamasa bajo control del elemento inducible del SIS (SIE), integrado de manera estable en las células del THP-1. Para construir esta línea de células, la construcción SIE-bla fue transducida en células THP-1 por lentivirus. Se utilizó citometría de flujo para aislar células sensibles al interferón gamma (IFNγ). Esta línea de células está validada para tolerancia DMSO, número de células, tiempo de estimulación, tiempo de carga de sustrato, así como concentraciones Z´ y EC50 para IFNγ. La línea de células CellSensor™ SIE-bla THP-1 es sensible al IFNγ y puede usarse para analizar la vía JAK/STAT usando los sustratos de carga GeneBLAzer™. Clientes académicos y sin fines lucrativos, infórmense de nuestros precios especiales.
Especificaciones
Especificaciones
Células en proceso de división
Citocinas, ruta de señalización
Estirpe celular
Las líneas celulares CellSensor™ se envías en hielo seco. Almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato.
CellSensor™
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.